Komplettes Sortiment an ICP-MS-Standards mit 10 mg/l
68 einzelne Elemente von ICP-MS-Standards für die Metallspurenanalysekalibrierung
Großes Sortiment an ICP-MS-Einelementstandards mit 10 mg/l, mit umfangreichem Analysenzertifikat (NIST-Rückverfolgbarkeit, kontrolliert und akkreditiert nach ISO 17025 Labor, ISO-Leitfaden 34).
- Hergestellt aus hochreinen Säuren, Wasser vom ASTM Typ I (18 MΩ) und Salzen (99,999%)
- Lösung mittels Titration gemessen
- Endkonzentration geprüft gemäß NIST-Referenzmaterial
- Von Herstellern gemäß 17025 und ISO-Leitfaden 34 produziert
- Das vollständige Analysezertifikat wird mit dem Produkt in einer separaten Kunststofftasche mitgeliefert
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen.
Beschreibung | VE | Best.-Nr. | Aktionspreis | Menge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85548.18E | |||||
Arsen-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85549.18E | |||||
Antimon-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85595.18E | |||||
Bor-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85551.18E | |||||
Barium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85552.18E | |||||
Beryllium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85553.18E | |||||
Bismut-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85554.18E | |||||
Calcium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85555.18E | |||||
Cadmium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85556.18E | |||||
Cerium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85557.18E | |||||
Cobalt-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85558.18E | |||||
Chrom-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85559.18E | |||||
Caesium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85560.18E | |||||
Kupfer-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85561.18E | |||||
Dysprosium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85562.18E | |||||
Erbium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85563.18E | |||||
Europium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85564.18E | |||||
Gallium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85566.18E | |||||
Gadolinium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85567.18E | |||||
Germanium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85568.18E | |||||
Gold-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85550.18E | |||||
Hafnium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85569.18E | |||||
Holmium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85571.18E | |||||
Eisen-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85565.18E | |||||
Indium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85572.18E | |||||
Iridium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85573.18E | |||||
Lanthan-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85575.18E | |||||
Lithium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85576.18E | |||||
Lutetium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85577.18E | |||||
Lutetium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85579.18E | |||||
Blei-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85586.18E | |||||
Magnesium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85578.18E | |||||
Quecksilber-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85570.18E | |||||
Molybdän-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85580.18E | |||||
Niob-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85582.18E | |||||
Neodym-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85583.18E | |||||
Nickel-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85584.18E | |||||
Palladium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85587.18E | |||||
Praseodym-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85588.18E | |||||
Platin-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85589.18E | |||||
Phosphor-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85585.18E | |||||
Kalium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85574.18E | |||||
Rubidium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85590.18E | |||||
Rhenium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85591.18E | |||||
Rhodium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85592.18E | |||||
Ruthenium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85593.18E | |||||
Silber-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85547.18E | |||||
Natrium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85581.18E | |||||
Scandium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85596.18E | |||||
Selen-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85597.18E | |||||
Silicium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85598.18E | |||||
Samarium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85599.18E | |||||
Strontium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85631.18E | |||||
Schwefel-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85594.18E | |||||
Tantal-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85632.18E | |||||
Terbium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85633.18E | |||||
Tellur-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85634.18E | |||||
Titan-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85636.18E | |||||
Thallium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85639.18E | |||||
Thulium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85640.18E | |||||
Zinn-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85630.18E | |||||
Wolfram-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85644.18E | |||||
Uran-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85641.18E | |||||
Vanadium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85643.18E | |||||
Vanadium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85646.18E | |||||
Ytterbium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85647.18E | |||||
Zink-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85648.18E | |||||
Zirconium-Standardlösungen für ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85649.18E | |||||