Liner für die Kontaminationskontrolle
Micronova Beutel und Liner werden für eine Vielzahl von Anwendungen zur Kontaminationskontrolle in Reinräumen und aseptischen Bereichen verwendet. Die steril erhältlichen Liner werden für die Lagerung von Rohstoffen, die Aufbewahrung von Desinfektionsmitteln, die Entsorgung und die Trennung von biologisch gefährlichen Materialien verwendet.
BucketLiners™
Eine undurchlässige Barriere aus LDPE/Nylon-Laminat ist ideal zum Auskleiden von Eimern mit flüssigen Lösungen oder von Behältern für den Transport von Produktteilen oder Rohmaterialien. Hervorragend geeignet für die Kontaminationskontrolle von Flüssigkeiten und den Materialtransport.
BinLiner™ Reinraum-Beutel
Diese LDPE-Beutel sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Sammlung und Entsorgung von Abfällen bis zum Transport von Teilen oder Rohstoffen in Reinräumen und aseptischen Umgebungen. Erhältlich mit oder ohne Gamma-Bestrahlung in verschiedenen Stärken und Kapazitäten.
BioHazard und Hazard BinLiner™ Beutel
Diese LDPE-Beutel sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Sammlung und Entsorgung von Abfällen bis zum Transport von Teilen oder Rohstoffen in Reinräumen und aseptischen Umgebungen. Erhältlich mit oder ohne Gamma-Bestrahlung in verschiedenen Stärken und Kapazitäten.
BinLiner™ Ständer aus Edelstahl
Die perfekte Ergänzung zu den BinLinerTM Beuteln, mit leicht zu reinigenden Kunststoffecken und Halterungen aus Edelstahl ohne Bodenkontakt Ideal für die Entsorgung von Reinraummaterial, die Sammlung von Kleidung sowie die Lagerung von Rohstoffen oder Produkten. Mehrere Größen erhältlich.