NovaClean™ Allzweckreinigungsmittel für Reinräume
Nichtionische Reinigungsmittel entfernen Partikel und Rückstände, die in Reinräumen und kritischen Laboratorien üblich sind. Mit einem geringen Gehalt an Salzen und Metallen im ppb-Bereich sind diese Reinraum-Reinigungsmittel ideal für die Halbleiter-, Elektronik-, Medizinprodukt- und Pharmaindustrie.
NovaClean™ Lab & Glass Reinraum-Reinigungsmittel
Ein lösungsmittelfreies Reinigungsmittel, das für die direkte Anwendung auf Arbeitsflächen in Reinräumen, einschließlich Glas, Edelstahl, Epoxid, Acryl und lackierten Oberflächen, entwickelt wurde. Freispülend und biologisch abbaubar.
NovaHol™ Reinraum-Reiniger
NovaHol™ mit der gleichen reinen Formulierung wie das Original NovaClean™ Reinigungsmittel, mit Zusatz von Isopropylalkohol für eine schnellere Trocknungszeit. NSF-zertifiziert, Kategorie A1 (allgemeine Reinigungsmittel).