Massentransfer-Peristaltikpumpen der Masterflex® B/T®-Serie
Optimale Förderung hoher Flüssigkeitsvolumina
Höchste Förderleistung
Durchflussbereich: 0,3 bis 42 LPM
Effizienter Betrieb
Die Masterflex® Peristaltikpumpen der B/T Serie bieten die höchsten Förderleistungen aller Masterflex® Pumpen. Ihre Vorteile sind unter anderem:
- Peristaltikpumpen für einen optimalen Bulktransfer
- Höchste Durchflussrate
- Durchflussbereich von 0,3 bis 42 LPM
Unsere Pumpen der B/T Serie machen Ihre Arbeit einfach effizienter. Und mit ihren leistungsstarken Motoren und dem hervorragenden Gefahrenschutz sind sie für eine lange Lebensdauer ausgelegt.
Pumpenkomponenten der Masterflex B/T Serie
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
A broad flow range, from 0.65 to 42 LPM (0.17 to 11.1 GPM), for integration into your higher-flow bioprocess applications. Pump head accepts B/T PerfectPosition® pump tubing sizes B/T 87 and B/T 91 for repeatable and reliable performance. Open-head sensor technology stops the drive motor when pump head is opened.
Maßgeschneiderte Dienstleistungen und Tools
Maßgeschneiderte Lösungen
Partner für maßgeschneiderte Pumpen – seit über 50 Jahren setzen wir Ideen in die Tat um.
Weitere Infos
Kundenspezifisch abgelängte Schläuche
Wir bieten die erforderliche Flexibilität, um Ihre Anforderungen zu erfüllen und Ihnen gleichzeitig Zeit und Geld zu sparen. Wählen Sie einfach Schlauchtyp, Länge und Menge.
Weitere Informationen
MasterflexLive®
Mit MasterflexLive® erhalten Sie eine Echtzeitüberwachung aller Pumpenparameter.
Weitere Infos
Masterflex für den Einmalgebrauch
Ihre Quelle für sterile Baugruppen für den Einmalgebrauch in Bioprozessen
Weitere Infos
Masterflex Peristaltikpumpen – nach Durchflussbereich kaufen
Ismatec® Baureihe
Mikrodurchfluss, hohe Genauigkeit
Durchflussbereich:
0,0001 bis 365 mL/min
Microflow Pumpen >
L/S® Baureihe
Präzise Durchflussregelung
Durchflussbereich:
0,00005 bis 3400 mL/min
Präziser Durchfluss >
I/P® Baureihe
Leistungsstarke Systeme
Durchflussbereich:
0,001 bis 26 LPM
Industrieller Durchflussbereich >
B/T® Baureihe
Höchste Durchflussraten
Durchflussbereich:
0,3 bis 42 LPM
Pumpen mit höchstem Durchflussbereich >
Benötigen Sie weitere Informationen oder Hilfe bei der Auswahl des perfekten Produkts für Ihre Anwendung?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne.