Peristaltikpumpen der Masterflex® L/S Serie
Vielseitigkeit und Präzision
Präzise und zuverlässige Pumpen mit benutzerfreundlichen Anschlussmöglichkeiten und Steuerungen.
Durchflussbereich: 0,00005 bis 3400 mL/min
Die Peristaltikpumpen der Masterflex L/S Serie verfügen über feste und variable Drehzahlen und bieten hochpräzise Antriebe für eine präzise Durchflussregelung und Befüllung. Sie sind ideal für den Einsatz im Labor, bei der Verarbeitung und im Feld.
Masterflex® L/S Series Pumps Features and Benefits
Our L/S series pumps are relied on for high accuracy and repeatable performance, plus advanced features expected in biopharmaceutical and other critical applications today, including: high-accuracy, precision-flowing and dispensing.
Our product features and benefits include:
- High volumetric efficiency
- Fluid only touches tubing
- Capability of operating dry with entrained air
- Multi-channel models for low pulsation requirement
- Intuitive control keypad
- Universal voltage
- Quick start guide for faster set-up
- Changing tubes takes 30 seconds
- Splash-resistant front panel
- Reversible pump direction flow
- Precision flow control
Our pumps are easy to use, easy to maintain, and ergonomically designed for ideal lab implementation.
Find over 20 pump tubing formulations across 10 L/S series compatible sizes. Precision engineered for the Masterflex® peristaltic pumps, giving the highest accuracy and longest life.
Pumpenkomponenten der Masterflex L/S Serie
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Masterflex L/S® MasterSense™ Process Pump, with MasterflexLive®
Precise, repeatable performance that is quick and easy to set up and program, IP66 stainless steel housing
Masterflex UltraPharm™ Filling / Dispensing Pump for L/S® Precision Double-Y Tube Sets
A highly accurate IP66, stainless steel benchtop pump system for dosing, dispensing, and fill/finish applications
Masterflex L/S® MasterSense™ Pump, with MasterflexLive®
High precision, repeatable flow control, and reliable performance, you can have it all in one small footprint
Maßgeschneiderte Dienstleistungen und Tools
Maßgeschneiderte Lösungen
Partner für maßgeschneiderte Pumpen – seit über 50 Jahren setzen wir Ideen in die Tat um.
Weitere Infos
Kundenspezifisch abgelängte Schläuche
Wir bieten die erforderliche Flexibilität, um Ihre Anforderungen zu erfüllen und Ihnen gleichzeitig Zeit und Geld zu sparen. Wählen Sie einfach Schlauchtyp, Länge und Menge.
Weitere Informationen
MasterflexLive®
Mit MasterflexLive® erhalten Sie eine Echtzeitüberwachung aller Pumpenparameter.
Weitere Infos
Masterflex für den Einmalgebrauch
Ihre Quelle für sterile Baugruppen für den Einmalgebrauch in Bioprozessen
Weitere Infos
Benötigen Sie weitere Informationen oder Hilfe bei der Auswahl des perfekten Produkts für Ihre Anwendung?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne.