Masterflex® L/S® MasterSense™ Pumpensystem für die Abfüllung/Endverarbeitung mit Masterflex® Ultrapharm™ Pumpenkopf
Genauigkeit ist entscheidend, wenn jeder Tropfen zählt
Masterflex® L/S® MasterSense™ Pumpensystem für die Abfüllung/Endverarbeitung mit Masterflex® UltraPharm™ Pumpenkopf
Jetzt kaufenEigenschaften, die Ihren Prozess mühelos gestalten
Perfekt für sanitäre Umgebungen –
Antriebsgehäuse aus poliertem Edelstahl 316, Schutzart IP66 und NEMA 4X für die Reinigung
Leicht ablesbarer und bedienbarer Touchscreen – auch mit Handschuhen. Erstellen, Speichern und Abrufen von Pumpenprogrammen über benutzerfreundliche Menüs.
EtherNet/IP, Profibus, WLAN, MasterflexLive fähig und analoges Remote-I/O bedeuten Konnektivität und Steuerungsoptionen, die Ihren Anforderungen entsprechen.
WEITERE INFORMATIONEN
Maximale Drehzahl von 250 U/min; Dosiervolumen von < 0,5 mL bis > 500 mL
SPEZIFIKATIONEN ANZEIGEN
Flüsterleiser Betrieb reduziert Lärm in der Produktionsstätte oder im Labor
Der Pumpenkopf aus Edelstahl 316 ist autoklavierbar; getestet für 10 Zyklen ohne Verlust an Durchflussleistung oder Genauigkeit
Versetzte Rollen und Planetengetriebe gewährleisten Dosiergenauigkeit (±0,5 %), geringe Pulsation und eine lange Lebensdauer der Schläuche
Schonung der Schläuche – reduziert die Reibung an den Schläuchen für eine längere Lebensdauer der Schläuche und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls.
Masterflex-Doppel-Y-Schlauchsätze gewährleisten einen guten Halt, Wiederholbarkeit und Genauigkeit
DOPPEL-Y-SCHLÄUCHE KAUFEN
Dauerbetrieb
Zeit-Modus
Volumen-Modus
Ferngesteuerter Modus
Schlauch-Kalibrierung
Benutzerzugriff
Vorteile eines Pumpenkopfs mit Planetenantriebssystem
Beim Planetenantriebssystem wird jede Rolle direkt vom Sonnenrad angetrieben. Dieser Mechanismus verhindert die axiale Schub-Zug-Reibung am Schlauch, was zu einer längeren Lebensdauer der Schläuche, geringerer Pulsation und hoher Wiederholbarkeit führt.
Dieser Pumpenkopf erzeugt sanfte, pulsationsarme und hochpräzise Dosierungen und Durchflüsse für optimale Integrität und Gleichmäßigkeit. Der Pumpenkopf ist mit versetzten Rollen ausgestattet und bietet einen linearen Durchfluss über den gesamten Durchflussbereich. Während eine Rolle die Flüssigkeit durch einen Kanal des Doppel-Y-Schlauchsatzes zieht, drückt die andere Rolle die Flüssigkeit durch den anderen Kanal. Außerdem ermöglichen die beiden Kanäle eine niedrigere Drehzahl, um „Einkanal“-Fördermengen zu erreichen. Eine niedrigere Drehzahl bedeutet geringere Scherkräfte zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeits- und Molekülintegrität.
Die Einrichtung ist ein Kinderspiel
Intuitive Touchscreen-Bedienung, auch mit Handschuhen
- Einfache Einrichtung und Programmierung
- Kapazitiver 5-Zoll-TFT/RGB-Touchscreen mit klarem, weitem Betrachtungswinkel
- Einstellung der Parameter durch einfache Berührung – auch mit Handschuhen
- Zu den Betriebsmodi gehören Dauerbetrieb, Volumenbefüllung und Zeitbefüllung
- Chargensteuerung und Intervall-/Aus-Zeit in den Modi Volumen und Zeit
- Antitropf- und Geschwindigkeitssteigerungsfunktion im Volumen-Modus verfügbar— für höchste Genauigkeit bei minimalem Probenverlust
- Einfaches Speichern und Abrufen von bis zu 50 häufig verwendeten Protokollen, jedes mit einem eindeutigen Namen
- Sie wissen, wann Sie Ihr Ziel erreicht haben – eine grafische Anzeige informiert Sie, wenn die eingelegten Schläuche optimal kalibriert sind
Erweiterte Konnektivitäts- und Steuerungsoptionen
Überwachung von jedem Ort aus
MasterflexLive
- MasterflexLive ist unsere sichere, Cloud-fähige Plattform für die Echtzeit-Fernüberwachung aller Parameter von Masterflex Pumpen
- Dadurch können Sie kritische Prozesse rund um die Uhr überwachen, ohne dass Personal vor Ort benötigt wird
- Push-Benachrichtigungen informieren Sie über Änderungen der Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen
Flexible Konnektivität
- Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Konnektivitätsoptionen – EtherNet/IP, Profibus oder MasterflexLive®
- Dreistufiger Zugriff auf die Pumpenfunktionalität – nutzen Sie diese Option, um Ihren Prozess zu schützen, indem Sie steuern, wer auf welche Funktionsstufe der Pumpe zugreifen darf
- Kabellose Firmware-Updates – ermöglichen es Ihnen, automatisch alle Vorteile zukünftiger Verbesserungen zu nutzen
- Internetverbindung über WLAN oder Standard-Ethernet-Buchse RJ45) auf der Rückseite des Antriebs
Die perfekte Pumpe für hochpräzise Anwendungen in der Abfüllung/Endverarbeitung
Die Pumpe ist kontaminationsfrei, scherarm und nicht invasiv und damit perfekt für den Bereich Biopharma und das Gesundheitswesen geeignet.
Der dreistufige Zugriff und die Möglichkeit, Programme zu speichern und abzurufen, machen Ihren Fluidikprozess sicher und genau.
Unser Angebot an Schlauchformulierungen gewährleistet die Kompatibilität mit Ihren Flüssigkeiten und den von Ihnen benötigten behördlichen Genehmigungen.
Präzisionsgefertigte Pumpenschläuche bieten Ihnen Genauigkeit und Zuverlässigkeit für kritische Prozessanwendungen.
Vollständige Spezifikationen und Produktdetails |
||||
![]() |
![]() |
|||
Artikelnr. | MFLX77976-40 | MFLX77976-42 | ||
Durchflussbereich | 0,007 bis 635 mL/min | 0,193 bis 998 mL/min | ||
Masterflex Ultrapharm Pumpenkopf | für Präzisionsschläuche mit Open-Head-Sensor, Gehäuse/Rotor aus Edelstahl | für Hochleistungs-Präzisionsschläuche mit Open-Head-Sensor, Gehäuse/Rotor aus Edelstahl | ||
Akzeptierte Schlauchgrößen | Doppel-Y L/S® 13, 14, 16, 25, 17 | Doppel-Y L/S® 15, 24, 35 | ||
Pumpenspezifikationen |
||||
Zulassungen | UL, cUL, CE | |||
Genauigkeit der Drehzahlregelung (Auflösung) | ±0,1 % (0,1 U/min bei 250 U/min) | |||
Garantie | 2 Jahre | |||
MasterflexLive | Fernüberwachung aller Pumpenparameter in Echtzeit. Push-Benachrichtigungen machen Sie auf Betriebszustände und Fehlermeldungen aufmerksam, sodass Sie kritische Pumpenprozesse rund um die Uhr überwachen können – Sie müssen nicht vor Ort sein. | |||
EtherNet/IP oder Profibus |
Direkte Schnittstelle zu Ethernet/IP- oder Profibus-basierten Prozesssteuerungsnetzwerken (mit SPS, SCADA oder ähnlichem); ermöglicht die Steuerung aller Pumpenparameter über die Netzwerkschnittstelle. | |||
Anzahl der Rollen | 8 | |||
Beidseitig verwendbar | Ja | |||
Anzeige | 5" kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen mit In-Plane-Switching (großer Betrachtungswinkel); 800 x 480 Pixel | |||
Digitaler Dispenser | Ja | |||
Externe Steuerung – Eingang | 0 bis 20 mA, 20 bis 0 mA, 4 bis 20 mA, 20 bis 4 mA; 0 bis 10 V, 10 bis 0 V, 0 bis 5 V, 5 bis 0 V; Start/Stopp, Richtung (im/gegen den Uhrzeigersinn), Ansaugung über Kontaktschluss | |||
Externe Steuerung – Ausgang | 0 bis 20 mA, 20 bis 0 mA, 4 bis 20 mA, 20 bis 4 mA; 0 bis 10 V, 10 bis 0 V, 0 bis 5 V, 5 bis 0 V; Tachometerausgang (offener Kollektor), laufender Motor, offener Kopf, lokal/fern, allgemeiner Alarm | |||
Motor | Bürstenloser DC-Motor mit Encoder; Dauerbetrieb; umkehrbar; 1/10 PS (75 W) | |||
Open-Head-Sensor | Ja; Verlängerungskabel enthalten | |||
Gehäusematerialien | Edelstahl 316 | |||
Schutzart | IP66/NEMA 4X | |||
Abmessungen (L x B x H) | 13" x 9,3" x 11" (33 x 23,6 x 27,9 cm) | |||
Transportgewicht | 40,75 lb (18,5 kg) | |||
Stromversorgung | 90 bis 260 VAC, 50/60 Hz |