Masterflex in pharmazeutischen Lösungen
Peristaltikpumpen der Marken Masterflex und Ismatec bieten die kontaminationsfreie Pumpentechnologie, die von regulierten Industrien bevorzugt werden.
Unsere Lösungen für den Einmalgebrauch und individuell abgelängte Schläuche bieten Ihnen maßgeschneiderte, gammabestrahlte Schlauchbaugruppen für den Einmalgebrauch sowie Schläuche in den von Ihnen benötigten Längen und Mengen. Unsere Vertreter sind nicht nur mit den Produkten vertraut, die wir anbieten, sondern auch mit den Herausforderungen, denen Sie bei Ihren Anwendungen konfrontiert sind, und den Dienstleistungen, die Sie benötigen.
Masterflex Schlauchpumpen sind perfekt für
  • Tangentialflussfiltration
  • Gewinnung von Zellmedien
  • Workflows in Bioprozessen
  • Aufreinigung
  • Herstellung von Dispensern für IV-Beutel
  • Spiralförmige Ultrafiltration
  • Fermentationskontrolle
  • Auflösungstester
  • Dispenser für Kosmetika
Deshalb ist Masterflex die erste Wahl für pharmazeutische Anwendungen
  • Große Auswahl an Schlauchmaterialien - Kompatibel mit vielen Laborchemikalien.
  • Nicht kontaminierend - Flüssige Medien kommen nur mit der Innenseite der Schläuche in Kontakt.
  • Leichte Reinigung - Zum Reinigen der Pumpe einfach den Schlauch wechseln.
  • Mehrkanalfähig - Verwenden Sie bis zu 32 Kanäle gleichzeitig an einem Antrieb.
  • Hygienische Anschlüsse an Schläuchen - Schnelle Schlauchanschlüsse innerhalb von hygienischen Systemen.
  • Förderung viskoser Materialien - Dispenser für Agar und Suspensionen.
  • Trockenlauf - Verwendung als Aspirator mit geringem Durchfluss oder Luft-/Vakuumpumpe.
  • Modulares Design - Die Pumpenköpfe, Schläuche und Antriebe lassen sich beliebig kombinieren.
  • Maßgeschneiderter Service - Integration in Ihre Dispenser oder analytischen Geräte im Labor.
Masterflex in der Puffermedienvorbereitung
Pumpen, Flüssigkeitskomponenten, Mischanlagen, Filtration und Prozessüberwachung sind wichtige Bestandteile eines kompletten Pufferaufbereitungssystems.
Pufferlösungen sind für eine effektive Gewinnung und Reinigung unerlässlich. Die Aufrechterhaltung der Pufferreinheit bei gleichzeitiger Bereitstellung genauer Volumina ist entscheidend für eine effektive Produktion.
Workflow für die Medienvorbereitung
Masterflex in Zellkulturtransferanwendungen
Peristaltikpumpen mit sterilisierten Schläuchen und Anschlüssen sind die ideale Methode zum Schutz der Reinheit Ihrer Kultur beim Transfer zwischen Produktionsgefäßen.
Die Zellkultur ist die wichtigste Produktionsumgebung für biopharmazeutische Produkte. Bei Pilot- und Skalierungsprozessen ist die Aufrechterhaltung optimaler Bedingungen für das Zellwachstum durch schonende Behandlung des Kulturmediums wichtig, um eine maximale Ausbeute des Endprodukts zu gewährleisten.
Medienzuführpumpe
Effiziente, programmierbare Zuführung und Befüllung von Medien; Fördermengen bis 19 LPM
Dosierpumpe
Vielseitige Mehrkanalpumpen für die präzise Abgabe von Flüssigkeiten mit geringem Durchfluss – mit einer intuitiven Touchscreen-Benutzeroberfläche
Zuführpumpe für Säure/Basen
Programmierbare Dosierung von pH-Einstellern und anderen Hilfsstoffen; Fördermengen bis 3400 mL/min
Schläuche für Peristaltikpumpen
Masterflex und Ismatec Präzisionsextrusion und pumpengeprüfte Rezepturen, entwickelt für höchste Zuverlässigkeit, Konformität und Rückverfolgbarkeit
Armaturen und Klemmen für Hygieneanwendungen
Sorgen Sie für sichere, hygienische Verbindungen in kritischen Prozessanwendungen. Armaturen und Klemmen in den erforderlichen Größen von der Pilot- bis zur Produktionsanlage
Masterflex in der Tangentialflussfiltration (TFF)
Masterflex bietet Pumpen, Schläuche und Anschlüsse für den Flüssigkeitspfad, Filtration, Druckwächter und andere Produkte, die den Erfolg sicherstellen und gleichzeitig die Reinheit Ihrer Endprodukte schützen.
Die Arbeitsdrücke und Durchflussraten der TFF, die zur Trennung und/oder Reinigung von Biomolekülen und zur Zellgewinnung verwendet werden, erfordern eine entsprechende Ausrüstung.
Revolutionäre diagnostische Therapeutika erfordern maßgeschneiderte Pumpen
In der Gesundheitsbranche sind sowohl Sicherheit als auch Zeit von kritischer Bedeutung. Die Produktentwickler von Cytonics wandten sich an die Custom Engineering Services Group von Masterflex, um eine maßgeschneiderte Pumpenlösung für ihr APIC-System zu entwickeln.
Weitere Infos
Entdecken Sie Lösungen für Masterflex in pharmazeutischen Anwendungen