Masterflex® Peristaltikpumpen in der Impfstoffproduktion
Flüssigkeitslösungen für Ihre Impfstoff- und Therapeutikaproduktion
Optimieren Sie Ihre Prozesse und reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko mit unserer großen Auswahl an Fluidikprodukten von Masterflex®, Ismatec®und anderen bewährten Marken. Fügen Sie intuitive und präzise Peristaltikpumpen und Pumpenschläuche, MasterflexLive® Pumpenfernüberwachung, Durchflussmesser und -regler, Einwegkomponenten und Flaschenbaugruppen hinzu, um Ihre Impfstoffproduktion im Fluss zu halten und Ihr wertvolles Produkt sicher ans Ziel zu bringen.
Fermentierung
Die Fermentation ist das Herzstück Ihres Impfstoff- oder Therapeutikaprozesses und erzeugt die Proteine für Ihre Therapien. Eine sorgfältige Überwachung und präzise Zugabe von Medien und anderen Zusatzstoffen sind für ein effektives Wachstum unerlässlich. Mit unserem umfassenden Produktsortiment für die Handhabung von Flüssigkeiten können Sie eine optimale Produktion sicherstellen.
Workflow für die Fermentation anzeigen
Medienzuführpumpe
Effiziente, programmierbare Zuführung und Befüllung von Medien; Fördermengen bis 19 LPM
Transferpumpe
IP66, abwaschbar; Verbindung über MasterflexLive, EtherNet/IP oder Profibus; Förderleistung bis 42 LPM
Zuführpumpe für Säuren/Basen
Programmierbare Dosierung von pH-Einstellern und anderen Hilfsstoffen; Fördermengen bis 3400 mL/min
Medienzuführpumpe
Präzise Übertragung und Befüllung von Medien über einen intuitiven Touchscreen; Durchfluss bis zu 3400 mL/min
Zuführpumpe für Säuren/Basen
Programmierbare Dosierung von pH-Einstellmitteln und anderen Hilfsstoffen mit geringem Durchfluss; Durchfluss bis 365 ml/min
Sammlung
Vom Waschen über die Pufferinjektion bis hin zum Filtrieren – der Prozess der Gewinnung beginnt mit der Trennung des Proteins von den Zellen. Unsere Pumpen eignen sich sowohl für den Flüssigkeitstransfer als auch für Einwegleitungen zwischen Filtern und Gefäßen. Abhängig von Ihrem Produktionsmaßstab können unsere Filtrationsprodukte ebenfalls eine entscheidende Rolle in Ihrem Prozess spielen.
Workflow für den Gewinnungsprozess anzeigen
Ultrafiltrationspumpe
Diese hygienische und pulsationsarme Pumpe liefert Durchfluss und Druck für die Filtration; Durchfluss bis 3 LPM; Druck bis 4 bar (58 psi)
Sterile Filtrationspumpe
Diese hygienische und scherempfindliche Pumpe liefert Durchfluss und Druck für die Filtration; Durchfluss bis 14 LPM; Druck bis 4 bar (58 psi)
Zuführpumpe für Zentrifugen
Die Cytoflow® Pumpe eignet sich ideal für lebende Zellen, große Moleküle und andere scherempfindliche Flüssigkeiten; Förderleistung bis 13,6 LPM
Transferpumpe
Die Cytoflow Pumpe ist ideal für das Pumpen von lebenden Zellen, großen Molekülen und anderen scherempfindlichen Flüssigkeiten; Fördermenge bis 5 LPM
Probenahmepumpe
Präzise, programmierbare Probenahme nach Volumen oder Zeit; Förderleistung bis 365 ml/min
Aufreinigung
Trennen Sie Ihr Endprodukt von allen verbleibenden Verunreinigungen und Abwässern. Konzentrieren und verfeinern Sie die Proteine, um sie für die Abfüllung/Fertigstellung des Endprodukts vorzubereiten. Der isolierte Flüssigkeitspfad der Peristaltikpumpen ist in diesem Workflow entscheidend.
Workflow für die Aufreinigung anzeigen
Filtrationspumpe für TFF/Crossflow
Diese hygienische und pulsationsarme Pumpe liefert Durchfluss und Druck für die Filtration; Durchfluss bis 3 LPM; Druck bis 4 bar (58 psi)
Förderpumpe für die Chromatographie
Die Cytoflow® Pumpe eignet sich ideal für lebende Zellen, große Moleküle und andere scherempfindliche Flüssigkeiten; Förderleistung bis 13,6 LPM
Filtrationspumpe für TFF/Crossflow
Diese hygienische und scherempfindliche Pumpe liefert Durchfluss und Druck für die Filtration; Durchfluss bis 14 LPM; Druck bis 4 bar (58 psi)
Transferpumpe
IP66, abwaschbar; Verbindung über MasterflexLive, EtherNet/IP oder Profibus; Förderleistung bis 42 LPM
Probenahmepumpe
Programmierbare Probenahme nach Volumen oder Zeit; einfache Automatisierungsintegration mit EtherNet/IP; Förderleistung bis 3400 ml/min
Essenzielle Produkte für Ihre Prozesse
Zusätzlich zu den Pumpen und Schläuchen, die Ihren Prozessanforderungen gerecht werden, können Sie aus einem umfassenden Produktsortiment an Baugruppen und Komponenten für den Einmalgebrauch, Flaschenbaugruppen, Durchflusssensoren und Pumpen mit Fernüberwachung wählen, damit Ihre Impfstoffproduktion rund um die Uhr ohne Risiko laufen kann.
Masterflex® Ultraschall-Durchflusssensoren
Präzise Durchflussmessungen ohne Hinzufügen eines neuen Materials in den Flüssigkeitspfad; das nicht-invasive Design eliminiert den Kontakt mit der Arbeitsflüssigkeit
Masterflex Steuerungen für Durchflusssensoren
Die Schnittstelle zwischen dem Ultraschall-Durchflusssensor und der Masterflex Pumpe empfängt die Daten des Durchflusssensors und passt die Pumpendrehzahl an die eingestellte Durchflussrate oder das befüllte Volumen an.
Baugruppen für Probenflaschen
Übertragung, Probenahme und Lagerung von biopharmazeutischen Produkten und Reagenzien
Schläuche für Peristaltikpumpen
Masterflex und Ismatec Präzisionsextrusion und pumpengeprüfte Rezepturen, entwickelt für höchste Zuverlässigkeit, Konformität und Rückverfolgbarkeit
Armaturen und Klemmen für Hygieneanwendungen
Sorgen Sie für sichere, hygienische Verbindungen in kritischen Prozessanwendungen. Armaturen und Klemmen in den erforderlichen Größen von der Pilot- bis zur Produktionsanlage