Masterflex Produkte in Lösungen für die Wasseraufbereitung
Masterflex-Peristaltik-, Kolben- und Zahnradpumpentechnologien werden häufig für die Wasseraufbereitung und chemische Verarbeitung eingesetzt.
Die Wasserqualität ist eines der schwierigsten Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind. Etwa 1 Prozent unseres Wasservorrats ist Frischwasser, und nur ein Bruchteil davon ist trinkbar. Masterflex Pumpen werden in der chemischen Verarbeitung zur Regulierung von Fördermengen eingesetzt. Bei Anwendungen zur Zuführung von Reaktionsmitteln müssen Chemikalien in Echtzeit in Reaktionsgefäße abgegeben werden, typischerweise für die Herstellung oder chemische Synthese. Bei der Verarbeitung von Endprodukten werden Dosierpumpen eingesetzt, um das Produkt präzise in eine Form oder einen Behälter zu befüllen. Die beteiligten Chemikalien können praktisch jedes chemische Vorprodukt oder Endprodukt umfassen.
Masterflex Schlauchpumpen sind perfekt für
- Kontaminiertes Grundwasser
- Probenahme aus chemischen Fässern
- Isolierung von Enzymen
- Fließinjektionsanalyse
- Bewässerung von Gewächshäusern
- Ausbringung von Düngemitteln
- Ausbringungssysteme für Pestizide
- Abwasser-/Schlamm-Analyse
- Besprühen von Bäumen
- Analysatoren für den Salzgehalt von Wasser
- Abwasserprobenahme
Deshalb ist Masterflex die erste Wahl für Anwendungen in der Wasseraufbereitung
- Große Auswahl an Schlauchmaterialien - Kompatibel mit vielen Industriechemikalien.
- Nicht kontaminierend - Die Flüssigkeit kommt nur mit der Innenseite der Schläuche in Kontakt.
- Leichte Reinigung - Zum Reinigen der Pumpe einfach den Schlauch wechseln, IP66-Modelle erhältlich.
- Selbstansaugend - Ansaughöhe bis zu 8,8 m (29 ft).
- Förderung viskoser Materialien - Fördern und befüllen Sie Öle oder Flüssigkeiten in Suspension.
- Trockenlauf - Die Pumpe wird nicht beschädigt, wenn sie unbeaufsichtigt bleibt.
- Beidseitig verwendbar - Spülen und Sammeln von Proben mit einer Pumpe.
- Modulares Design - Die Pumpenköpfe, Schläuche und Antriebe lassen sich beliebig kombinieren.
- Maßgeschneiderter Service - Integration in Ihre Dispenser oder analytischen Geräte im Labor.
Langlebige hochvolumige Transferpumpe
Die robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand. Bis zu 42 LPM.
Hochreine Zuführpumpe
Ideal für die Zufuhr/Dosierung von Chemikalien und für Anwendungen, die einen hohen Reinheitsgrad, hohen Druck oder beides erfordern
Tragbare Probenahmepumpe
Entwickelt für ultimative Mobilität und Vielseitigkeit. Betrieb mit wiederaufladbarer Batterie oder Anschluss an AC oder 12 VDC.
Hochvolumige Dosierpumpe
Langlebiger, waschbarer Digitalantrieb mit variabler Drehzahl, der große Chargen schnell und effizient mit Durchflussraten von bis zu 42 LPM verarbeiten kann
Schläuche für Peristaltikpumpen
Masterflex und Ismatec Präzisionsextrusion und pumpengeprüfte Rezepturen, entwickelt für höchste Zuverlässigkeit, Konformität und Rückverfolgbarkeit