Quantus Overalls
Merkmale:
- Kappnähte zur dichten und sicheren Nahtabdeckung am gesamten Bekleidungsteil
- Kunststoff-Reißverschluss in Front (doppelt abgedeckt)
- Stehkragen mit Druckknopfverschluss
- Tunnelgeführter Taillengummi, über Knopf in der Weite einstellbar
- Komfortabler Raglan-Ärmelschnitt
- Antistatische Trikotmanschetten als Armabschluss
- Weitenverstellbarer Beinabschluss mit Druckknöpfen
- Clipbandvorrichtung und Clipband aus weißem PES-Fertigband (links)
- Eingenähter Kragenspiegel mit Etikett
- Aufhänglasche am Kragen
Variationsmöglichkeiten:
- Antistatische Trikotmanschetten als Beinabschluss
- Clipband aus Reinraumstoff (beschriftet/unbeschriftet)
- Aufdrucke: Firmenlogo, Name, Codierungen, etc.
- Brust-, Hüft- oder Gesäßtaschen
- Lasche zur Befestigung von Stiften, Mobiltelefonen, Identifikationsausweisen, etc. (Größe: (B x H) 8 x 4 cm)
- ESD-fähige Modelle auf Anfrage
- Kombioverall: Overall mit integrierter Flachhaube, inkl. Ohrnetzeinsatz, offenes Gesichtsfeld, 4 Druckknöpfe vorne zum Anpassen, Verstellmöglichkeiten der Haube hinten mittels Druckknöpfen
- Lasche zur Befestigung von Stiften, Mobiltelefonen, Identifikationsausweisen etc. (BxH) 8 x 4 cm)
Größen: XXS – XXXL, Sondergrößen auf Anfrage erhältlich!