Reinigung und Sicherheit am Arbeitsplatz
Sorgen Sie für die Sicherheit und Reinheit in Ihrer Einrichtung mit den höchsten Standards für Bodensicherheit und Reinigung. Die Lösungen von 3M bieten Ihnen höchste Qualität und unterstützen Sie bei der Optimierung komplexer Reinigungs- und Wartungsaufgaben.
Gewerbliche Reinigung
3M bieten Ihnen passende Lösungen für all Ihre Reinigungsanforderungen, die die höchsten Ansprüche an Reinheit und Hygiene erfüllen. Die marktführenden Lösungen reinigen Böden und Oberflächen nicht nur gründlich, sondern unterstützen dabei Schmutz in Schach zu halten.
Sicherheit in Einrichtungen
Stolperfallen und verschüttete Flüssigkeiten können am Arbeitsplatz häufig vorkommen und die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Besucher gefährden. Unzureichende Sicherheit am Arbeitsplatz mindert die Produktivität Ihrer Mitarbeiter und schädigt die Reputation Ihres Unternehmens. Der Zustand Ihrer Bodenbeläge ist für die Sicherheit Ihrer Einrichtung wichtig, daher bietet 3M eine Reihe von Sicherheitsprodukten, die dazu beitragen die Böden in Ihrer Einrichtung sicher und sauber zu halten, und diese zudem gut aussehen zu lassen und Ihre Kosten zu reduzieren.
Produkt im Fokus
3M™ Nomad™ Feinstaubmatten 4300
Diese Kontaminationskontrollmatte ist eine staubaufnehmende Einweg-Bodenmatte, die aus 40 Lagen besteht und mit einem druckempfindlichen Klebstoff beschichtet ist. Sie wurde zum Schutz von sauberen Bereichen entwickelt, in denen Reinheit und Hygiene entscheidend sind. Sie kann Sie dabei unterstützen, die ISO14644-1-Zertifizierung der Klassen 4 bis 8 für Reinräume zu erhalten.
3M™ Safety-Walk™ Stehkomfortmatte 5270E
Federgewickelte Anti-Ermüdungsmatte aus Vinylschaum, die gleichmäßig und kontinuierlich komprimiert und so für mehr Komfort und weniger Ermüdung sorgt. Die strukturierte Oberseite bietet einen hohen Reibungskoeffizienten für Rutschfestigkeit. Die feste Oberseite ist mit einer speziellen fett- und ölbeständigen Beschichtung versehen. Für leichte bis mittelschwere industrielle Anwendungen. Schwarze integrierte Kante.
3M™ Safety-Walk™ Rutschfestes Allzweck-Band der 600 Serie
Ideal zum Anbringen in, unter und um Maschinen herum, um Tropfen aufzufangen. Es ist hochgradig saugfähig und nicht körnig, sodass es die Anlagenausrüstung nicht beschädigt. Jeder Behälter enthält 100 Pads und kann 37,5 Gallonen Flüssigkeit auffangen. Dieses Sorptionsmittel mit hoher Aufnahmefähigkeit verfügt über ein Gittergewebe auf einer Seite, um die Festigkeit zu erhöhen und Fusseln zu vermeiden. Mit diesem Pad in praktischer Größe kann der Benutzer das Sorptionsmittel schnell auf und in der Nähe des verschütteten Stoffes verteilen. Es kann auch auf einer Arbeitsfläche in Erwartung eines Verschüttens oder als Wischtuch verwendet werden.
3M™ Absortionsmaterialien für Wartungsarbeiten
Ideal zum Anbringen an, unter und rund um Anlagen zum Auffangen von Tropfen. Die Absorptionsmaterialien sind extrem saugfähig und nicht körnig. Jeder Behälter enthält 100 Pads zur Aufnahme von 37,5 Gallonen Flüssigkeit. Die Pads in praktischer Größe lassen sich schnell in der Nähe des verschütteten Stoffs verteilen, und können zudem auf Arbeitsflächen ausgelegt oder als Wischtuch verwendet werden.
Scotch-Brite™ Clean & Shine Doppelseitige Maschinenpads
Reinigen und polieren in einem Arbeitsgang, bei wiederholter Anwendung erreichen Böden Polierqualität, ohne dass ein zusätzliches Polieren erforderlich ist. Bei Verwendung mit einem niedertourigen Scheuersaugautomaten mit einfachem Wasser oder Neutralreiniger entfernen sie Kratzspuren schneller als herkömmliche Bodenpads und halten deutlich länger (bis zu 40.000 m²). Mit den Pads erhalten Sie einen glänzenden Bodenbelang mit weniger Zeit, Aufwand und Ausrüstung.
Ressourcen
3M™ Edelstahl-Reiniger & Politur-Aerosol
Ideal für Edelstahl, Chrom, laminierte Kunststoffe und Aluminiumoberflächen. Dank seiner Hochglanzformel wischt dieser Reiniger streifenfrei, schützt vor Fingerabdrücken und Fleckenbildung und kaschiert Oberflächenunreinheiten. Angenehmer Limonenduft.