3M Lösungen für die pharmazeutische Industrie
Gesundheits- und Sicherheitslösungen für die pharmazeutische Industrie.
Sie können sich auf 3M verlassen, wenn es darum geht, Gesundheits- und Sicherheitsfachleute mit Lösungen für die persönliche Schutzausrüstung in der vielschichtigen Welt der pharmazeutischen Herstellung auszustatten.
Die wichtigsten pharmazeutischen Herstellungsprozesse und Aufgaben:
Pharmazeutische Wirkstoffe
Unterstützung von Gesundheits- und Sicherheitsverantwortlichen mit den neuesten Fortschritten in der persönlichen Schutzausrüstung beim Management der Risiken am Arbeitsplatz in der anspruchsvollen Umgebung von pharmazeutischen Wirkstoffen, einschließlich hochwirksamer Wirkstoffe mit einem OEL von weniger als 1μg/m3.
Formulierung und Verpackung
Einsatz von Innovationen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung beim Management von Gefahren für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz bei der Formulierung und Verpackung von Arzneimitteln.
Wartung und Reinigung
Bereitstellung von PSA-Lösungen für potenzielle Gefährdungen am Arbeitsplatz im Rahmen von laufenden Wartungsarbeiten, einschließlich Dekontamination oder Reinigung von Reinräumen oder Produktionsanlagen mit anspruchsvollen Reinigungsmitteln wie Peressigsäure und Wasserstoffperoxid.
DIE HÄUFIGSTEN GEFÄHRDUNGEN IN DER PHARMAZEUTISCHEN HERSTELLUNG:
- EXPOSITION DER ATEMWEGE
- EXPOSITION GEGENÜBER LÄRM
- EXPOSITION DER HAUT
- AUGEN- UND GESICHTSVERLETZUNGEN
- ARBEITEN IN DER HÖHE
- ENTZÜNDUNG
3M™ Secure Click™ Mehrweg-Halbmaske der HF-800 Serie
Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig. Der einfache Kartuschen-/Filteranschluss funktioniert nach dem Prinzip eines Sicherheitsgurts, Sie müssen lediglich die Anschlüsse ausrichten und zusammendrücken bis Sie ein Klicken hören und sicher sind, dass Filter und Kartuschen richtig installiert sind.
3M™ Versaflo™ Gebläse-Atemschutzsystem TR-800
Das TR-800 ist ein eigensicheres Gebläse-Atemschutzsystem aus der 3M™ Versaflo™ Reihe. In Verbindung mit den Kopfteilen, Filtern und Zubehörteilen aus der Versaflo™ Familie bietet das TR-800 Schutz gegen eine Vielzahl von Gefährdungen durch Gase und Partikel. Der Komfort wird durch drei vom Benutzer wählbare Durchflussraten und einen kontrollierten Luftstrom maximiert.
3M™ PELTOR™ LiteCom Gehörschutz
Das 3M™ PELTOR™ LiteCom ist ein Gehörschutz mit integriertem Zweiwegefunkgerät, mit dem Sie die Kommunikation auch auf Distanz und in lauten Umgebungen aufrechterhalten können.
3M™ E-A-R™ Express™ Gehörschutzstöpsel
Die 3M™ E-A-R™ Express™ Gehörschutzstöpsel mit Schaumstoffspitze lassen sich leicht einführen und bieten einen komfortablen Sitz. Der Geräuschpegel wird um bis zu 28 dB verringert.
3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 400
Die SecureFir™ Schutzbrillen der 400X Serie haben ein umschließendes Design für optimale Sicht und breite, flexible Bügel, um in Kombination mit Gehörschutz getragen werden zu können. Die 3M™ Bügeldruckverteilungs-Technologie ermöglicht eine Anpassung an die individuelle Kopfgröße und sorgt für einen sicheren und komfortablen Sitz der Brille. Die Schutzbrillen sind in 7 verschiedenen Gläsern erhältlich.
3M™ Elektronisches Testsystem für Dampfsterilisatoren (ETS)™
ETS ist ein einfach zu bedienendes elektronisches Testgerät, das umfassende, objektive und unabhängige Informationen über die kritischen Variablen des Dampfsterilisationsprozesses liefert, in dem es eingesetzt wird. ETS bietet eine innovative Alternative zum traditionellen Testpaket von Bowie and Dick und seinen Derivaten.
3M™ Nomad™ Feinstaubmatten 4300
Diese Kontaminationskontrollmatte ist eine staubaufnehmende Einweg-Bodenmatte, die aus 40 Lagen besteht und mit einem druckempfindlichen Klebstoff beschichtet ist. Sie wurde zum Schutz von sauberen Bereichen entwickelt, in denen Reinheit und Hygiene entscheidend sind. Sie kann Sie dabei unterstützen, die ISO14644-1-Zertifizierung der Klassen 4 bis 8 für Reinräume zu erhalten.
Bodenmarkierung und Warnkennzeichnung
Ein Klebeband für jede Aufgabe und in lebendigen Farben, um Ihre Abläufe und die Sicherheit in Ihrer Werkshalle oder Ihrem Lager zu optimieren.
- Wenig oder stark frequentierte Bereiche
- Einfache und unkomplizierte Änderung des Bodenlayouts
- Schnelle Montage und saubere Ablösung in einem Stück bei einer Vielzahl von Oberflächen
- Lang anhaltende Sichtbarkeit und Abriebfestigkeit