Sterilisationsüberwachung
3M ist einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für die Sterilisationsüberwachung. Unser komplettes Portfolio an differenzierten, klinisch bewährten Produkten kann Ihnen dabei helfen, Ihre Abläufe zu optimieren und Ihre Protokolle zu standardisieren.
Produkte wie die 3M™ Attest™ Super Rapid Readout Bio-Indikatoren können die Zeit, die benötigt wird, um wichtige Informationen über den Sterilisationsprozess anzuzeigen, erheblich verkürzen. Unser Klasse 5 3M™ Comply™ (SteriGage™) Chemischer Integrator verfügt über eine spezielle Technologie für eine bewegliche Indikatoranzeige mit einem einfach zu interpretierenden „Accept“ oder „Reject“-Ergebnis. Das 3M™ Comply™ bleifreie Dampfindikatorband verfügt über die bewährten 3M-Klebetechnologien, um die Packsicherheit zu gewährleisten und liefert gleichzeitig auf einen Blick alle erforderlichen Informationen zur schnellen Bestätigung der Sterilisationsexposition.
Produkt im Fokus
3M™ Elektronisches Testsystem für Dampfsterilisatoren (ETS)™
ETS ist ein einfach zu bedienendes elektronisches Testgerät, das umfassende, objektive und unabhängige Informationen über die kritischen Variablen des Dampfsterilisationsprozesses liefert, in dem es eingesetzt wird. ETS bietet eine innovative Alternative zum traditionellen Testpaket von Bowie and Dick und seinen Derivaten.
3M™ Attest™ Super Rapid Readout Bio-Indikator 1492V für die Dampfsterilisation
Der Bio-Indikator liefert BI-Ergebnisse in 24 Minuten im 3M Attest 490 Auto-Reader. Er ist für die dynamische Luftentfernung (Vorvakuum und SFPP) geeignet: 135 °C (275 °F) 3 Minuten. Er erfüllt die ISO-Leistungsanforderungen für biologische Indikatoren und enthält lebensfähige Organismen, die eine direkte Messung der Letalität ermöglichen
3M™ Attest™ Auto-Reader, 490
Dieser duale Auto-Reader wurde für die Verwendung mit den 3M™ Attest™ Bio-Indikatoren 1491, 1492V und 1295 entwickelt. Er verfügt über ein intelligentes Display mit Countdown-Funktion bis zum Anzeigen des Ergebnisses. Die Anzeige ist per Fernzugriff über Ihren PC abrufbar. Verwenden Sie dieselbe 3M™ Web-Anwendung, die Sie derzeit für den Echtzeit-BI-Status und die Ergebnisse für die digitale Aufzeichnung nutzen
3M™ Comply™ SteriGage™ Integrierte chemische Indikatoren für die Dampfsterilisation
Die 3M Comply SteriGage chemischen Integratoren für die Dampfsterilisation erfüllen die Leistungsanforderungen der EN ISO 11140-1. Die 3M Comply SteriGage chemischen Integratoren für die Dampfsterilisation sind so ausgelegt, dass sie kleine Änderungen aller definierten kritischen Sterilisationsparameter über den gesamten üblichen Sterilisationsbereich in Schwerkraft- und Vorvakuum-Dampfsterilisationsprozessen genau erkennen.
3M™ Comply™ Dampfindikatorband
Ein zuverlässiges Dampfindikatorband, das sofort Auskunft darüber gibt, ob die Packung einer ausreichenden Dampfsterilisation ausgesetzt war. Die chemischen Indikatorlinien färben sich dunkel, wenn sie einem Dampfsterilisationsverfahren ausgesetzt werden.