Reinraum-Clogs und Reinraum-Schuhe
In Reinräumen und kontrollierten Produktionsbereichen ist es wichtig, die Unfallgefahr durch Ausrutschen, aber auch Produktionsfehler und Störungen aufgrund statischer Entladung zu vermeiden.
Überall dort, wo mit viel Wasser und/oder Flüssigkeiten gearbeitet wird, sollten wasserdichte Schuhe getragen werden. Die dafür einsetzbaren PU-Clogs oder Mikrofaserschuhe können gereinigt und desinfiziert werden.
Zur Verminderung bzw. Vermeidung elektrostatischer Aufladungen ist der Einsatz von antistatischen bzw. ESD-fähigen Schuhen unumgänglich.
Produktauswahl