Abfallmanagement
Wenn trotz aller Vorsichtsmaßnahmen während der Herstellung oder des Transports etwas verschüttet wird, muss die Entfernung und Entsorgung des zytotoxischen Materials durch ausreichend geschultes Personal erfolgen. Ein Notfall-Kit für verschüttetes Material sollte an allen Orten, an denen zytotoxische Arzneimittel gelagert, transportiert, verarbeitet und verwaltet werden, vorhanden sein.
Materialien, die Kontakt mit zytotoxischen Arzneimitteln hatten, sind aufgrund der toxischen Natur des Arzneimittels als zytostatischer Abfall zu betrachten – Sondermüll, der in spezifischen Behältern gesammelt werden muss, die nach dem Füllen hermetisch verschlossen werden können