Reinraum-Tücher und Reinraum-Tupfer
Die Erhaltung eines partikelarmen, hygienischen Grundstandards und optischer Sauberkeit steht dabei im Vordergrund.
Um eine effiziente Reinigung zu gewährleisten, müssen die Wischtücher unterschiedlichste Verunreinigungen von Oberflächen in möglichst kurzer Zeit aufnehmen können, ohne dabei selbst Verunreinigungen in Form von Partikeln, Faserbruchstücken, Ionen oder auch mikrobiellen Verunreinigungen abzugeben.
Da kaum eine Reinraumanwendung der anderen gleicht, müssen die Wischtücher je nach Anwendungsgebiet differenziert werden. Die unterschiedlichen Materialien und Strukturen eines Wischtuches wirken sich maßgeblich auf seine technischen und funktionellen Merkmale aus.
Produktauswahl