AutoProtect von Köttermann
AutoProtect von Köttermann, für den aktiven Schutz von Laborpersonal. Das intelligente Design des Abzugs schließt den Schieber automatisch, wenn der Benutzer die Arbeitsstation verlässt.
AutoProtect bietet aktiven Schutz für alle, die mit Abzügen arbeiten. AutoProtect schließt den Frontschieber automatisch, reduziert die potentielle Gefahr für den Benutzer auf ein Minimum und erfüllt optimal die Anforderungen der BG Chemie.
Zusammenfassung der Eigenschaften und Vorteile:
- Wenn niemand am Abzug arbeitet, schließt AutoProtect automatisch den Frontschieber. Gefährliche Substanzen können nicht in die Luft entweichen und die Mitarbeiter werden vor Explosionen innerhalb des Abzugs geschützt
- Der optionale Infrarotsensor stoppt den Frontschieber, wenn Gegenstände aus dem Abzug hinausragen
- AutoProtect mit integrierten Schieberanschlägen: Der elektronische anschlagslose Begrenzer öffnet den Frontschieber immer bei der richtigen Höhe