Secuflow von Waldner
Innovative Technologie:
Waldner Laborabzüge, unabhängig von der Ausführung, gewährleisten Ihnen ein Maximum an Sicherheit, komfortable und ergonomische Bedienung und ausgezeichnete Effizienz.
In der Entwicklung dieser Abzüge stecken langjährige Erfahrung im Design und wissenschaftlicher Forschung.
Waldner Laborabzüge
erhältlich als:
- Tischabzüge
- Niedrigraumtischabzüge
- Tiefabzüge und begehbare Abzüge
- Secuflow
- Abzüge mit Seitenwänden
- Spezialanwendungsabzüge
- Filterabzüge
- Radioisotope Abzüge
- Mobile Abzüge
Alle Waldner Abzüge erfüllen die Anforderungen aller gebräuchlichen
Normen und Vorschriften und sind gemäß der neuen EN 14175 zertifiziert.
- Sicherheit durch das patentierte Lufteinströmungsprofil an der Vorderkante der Abzugstischplatte
- Deutliche Sicht aller Vorgänge innerhalb des Abzugs durch glasierte Scheibe oben am Abzug
- Optimale Nutzung der Arbeitsbreite durch patentierte Seitenstäbe mit nur 25 mm Breite
- Automatische Schließung des Schiebers, Lichtschranke und Bewegungsmelder sind im Gesamtsystem integriert
- Secuflow Absaugung mit integrierter unterstützender Strömungstechnologie bietet maximale Effizienz und Sicherheit mit viel geringerem Abluftvolumen