Masterflex® Adapteranschlüsse, Außen-Luer auf Gewinde, Gerade, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX45504-84EA 38.2 EUR
MFLX45504-84 MFLX45518-82 MFLX45518-84 MFLX45518-86 MFLX45518-88
Masterflex® Adapteranschlüsse, Außen-Luer auf Gewinde, Gerade, Avantor®
Fittings und Verbinder
Leichter Übergang zwischen Luer-Fittings und UNF- oder NPT-Gewinde.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
Diese Adapter biete einen Übergang zwischen Luer-Fittings und UNF- oder NPT-Gewinde. Außen-Luer- wie Innen-Luer-Verbindungen sind verfügbar. Alle Gewindeverbindungen sind Außengewinde.