Auswahlhilfe für Schläuche für viskose Flüssigkeiten
Verwendung dieses Diagramms
Beispiel:
Sie möchten eine Flüssigkeit mit 800 Centipoise mit 150 mL/min pumpen. Lokalisieren Sie 150 mL/min auf der Achse „Durchflussrate“ des obigen Diagramms und 800 Centipoise auf der Achse „Viskosität“. Lokalisieren Sie die Stelle, an der sich diese beiden Punkten treffen. Das Diagramm zeigt, dass die Schläuche L/S® 35 und L/S® 36 die gewünschte Durchflussrate erzeugen. Diese Schlauchgrößen eignen sich auch für alle niedrigeren Viskositäten und geringeren Durchflussraten.
Überlegungen:
Alle Viskositätstestdaten wurden mit festen Schlauchmaterialien wie Norprene®, PharMed®, Viton®und Tygon® durchgeführt, weil diese Formulierungen bei Anwendungen mit hoher Viskosität am besten funktionieren. Die Tests wurden mit Flüssigkeiten bei 21 °C (0 °F) und einem Gegendruck von 0 bar (0 psig) durchgeführt. Das Diagramm dient nur als allgemeine Richtlinie und ist keine Garantie dafür, dass Sie die gezeigten Ergebnisse erzielen werden.
- Masterflex Pumpenschläuche
- OEM-Pumpenlösungen