SureSTART Autosampler Ampullen und Well-Platten
3 verschiedene Leistungsstufen – unterschieden nach Leistung und Wert – machen die Auswahl des richtigen Thermo Scientific™ SureSTART™ Produkts einfach, klar und leicht.
Machen Sie das Beste aus Ihrem Budget für Verbrauchsmaterialien
Erzielen Sie zusätzlichen Nutzen durch integrierte Mengenrabatte – je mehr Sie kaufen, desto mehr sparen Sie.
Geprüfte Qualität, Leistung und Kompatibilität
Geeignet für alle gängigen HPLC/UHPLC- oder GC-Instrumente. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Lieferung von Ampullen und Well-Platten erfüllen alle SureSTART™ zertifizierten Produkte die „qualitätskritischen“ Spezifikationen.
Hier finden Sie alles, was Sie brauchen – von der Integration unserer innovativen, patentierten Produkte, die die Probenverdunstung minimieren, bis hin zur kuratierten Auswahl, die die Sicherheit der Proben und die geringe Adsorption von Verbindungen gewährleistet – damit Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen problemlos erfüllen können.
Entdecken Sie SureSTART™ Lösungen zur Probenhandhabung:
5 Gründe, aus denen Sie sich für SureSTART entscheiden sollten
Ein neues Niveau an Leistung, Reproduzierbarkeit und Genauigkeit der Ergebnisse.
Die beste Analyse beginnt mit den richtigen Produkten für den jeweiligen Workflow.
Erfahren Sie mehr über SureSTART
Leistungsstufe 1: Alltägliche Analyse, für die Chromatographie geprüft
Geeignet für QS/QK-Anwendungen unter Verwendung von Kerndetektoren, nicht MS: UV/VIS, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD oder FPD.
Leistungsstufe 2: Hochdurchsatzanalyse, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit entscheidend sind
Geeignet für routinemäßige QS/QK-Anwendungen unter Verwendung von MS-Technologien. Die Konzentrationen der Verbindungen liegen im leicht nachweisbaren Bereich oder auf niedrigem Niveau.
Leistungsstufe 3: Hohe Leistung, wenn Empfindlichkeit ein Muss ist
Geeignet für anspruchsvolle und forschungsorientierte Anwendungen unter Verwendung von MS-Technologien. Die Substanzkonzentrationen liegen an/nahe der Nachweisgrenze der Methode.