Arbeitsabläufe in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Unabhängig davon, ob Sie auf Kontaminanten testen oder einen neuen Produktionsprozess entwickeln – wir stehen zu Ihrer Unterstützung bereit. Unsere innovativen Thermo Scientific™ Produkte und unser Lösungssortiment ermöglichen Ihnen das Angebot sicherer, hochwertiger Lebensmittelprodukte, die den Verbrauchererwartungen entsprechen. Von der Probenvorbereitung bis zur Probensicherheit und Probenauftrennung – wir bieten eine umfassende Palette an Chromatographie-Verbrauchsmaterialien für Ihre Arbeitsabläufe in der Verarbeitung von Lebensmitteln und Getränken.
Product Selection
HyperSep Dispersive SPE (QuEChERS-Methode)
Schneller und einfacher Ansatz zur Probenvorbereitung für Pestizidanalysen. Praktische Extraktion und Reinigung von Pestiziden in Lebensmitteln und anderen komplexen Matrizen.
AVCS-Verschlüsse und SureStop Fläschchen
Beseitigen Sie Subjektivität im Erreichen einer optimalen Kompression beim Abdichten eines Fläschchens. Verbessern Sie die Analyseergebnisse, und reduzieren Sie die Fehlerrate bei Analysen wegen Lösemittelverdampfung in schlecht verschlossenen Fläschchen.
GC-Säulen
Der Premium-Standard in der GC-Säulenleistung, für geringes Ausbluten, ausgezeichnete Reproduzierbarkeit und hohe Stabilität.
Accucore HPLC- und UHPLC-Säulen
Festkernpartikel ermöglichen sehr schnelle, hochauflösende Trennungen mit einem beträchtlich geringeren Rückdruck als dem bei UHPLC.
Hypersil Säulen
Die Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Säulen bieten dem Chromatographie-Anwender eine hervorragende Peakform für die Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasen-Chromatographie.
GC-Zubehör (Spritzen, Septen, Innenbehälter und Ferrulen)
Ein umfassendes Sortiment an GC-Zubehör für optimale Systemleistung bei der GC-Analyse mit ihren heutigen Herausforderungen.
WebSeal
A comprehensive range of well plate solutions enabling high sample integrity for high density sample handling in chromatography.