Leistungsstufe 1: Alltägliche Analysen, Substanzkonzentrationen auf leicht nachweisbarem Niveau.
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Chromatographie
Wählen Sie die richtige Ampulle für chromatographische Analysen. Thermo Scientific™ SureSTART™ Produkte der Leistungsstufe 1 sind für die tägliche Chromatographie-Analyse konzipiert. Sie sind eine erschwingliche Wahl für die Verwendung mit allen GC- und HPLC/UHPLC-Instrumententypen. Wenn Sie das Vorhandensein von Verbindungen und deren Quantifizierung mithilfe von Detektionstechniken wie UV/VIS, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD oder FPD überprüfen möchten, sind unsere Produkte der Leistungsstufe 1 die perfekte Lösung für Sie – wählen Sie die Produkte mit einer Welle.
Innerhalb der Leistungsstufe 1 finden Sie eine Auswahl an Ampullen (Glas, Kunststoff, < 2 mL, 2 mL und Headspace). Außerdem finden Sie in dieser Leistungsstufe eine große Auswahl an Standard- und geklebten Kappen zur Unterstützung von Roboter-Autosamplern. Sie benötigen Stopfen? Diese finden Sie ebenfalls in dieser Leistungsstufe.
- Verpackt in Material, das auf Reinheit geprüft und ausgewählt wurde
- Alle Produkte dieser Leistungsstufe sind für die Verwendung mit GC und HPLC/UHPLC geeignet
Nach Spezifikation zertifiziert
- Alle Thermo Scientific™ SureSTART™ Ampullen werden maßlich verifiziert, um die Kompatibilität mit Autosamplern zu gewährleisten
- Automatisierte optische und Maßkontrolle, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
- Die Ampullen erfüllen alle relevanten Anforderungen der Arzneibücher von US, EU und JPN
- Einheitlich und frei von Defekten
Rückverfolgbar nach Charge
- 100 % rückverfolgbar durch den Herstellungsprozess
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Zu den Produkten der Leistungsstufe 1 gehören:
SureSTART™ Ampullen/Verschlüsse
-
Glas: Braun/Klar
Schraubkappe 2 mL/9 mm
Ampulle mit Crimpverschluss 2 mL/11-mm-Crimpverschlüsse (magnetischer Stahl und Aluminium)
Headspace-Crimpkappe 20 mL/20 mm
-
Kunststoff: Mikroampullen aus Polypropylen (PP) für < 2 mL
Ampulle mit Schraubverschluss aus PP, 2 mL/9-mm-Schraubverschlüsse
Ampulle mit Schnappverschluss aus PP 2 mL/Verschlüsse: 11-mL-Schnappverschluss/11-mm-Crimpverschluss
-
Stopfen
SureSTART™ Crimper, Decrimper und Entkappung
Crimpzangen, Entcrimpzangen und Entkappungszangen
Backensätze für programmierbare elektronische Hochleistungs-Crimpstationen
Elektronische Crimpzangen und Entcrimpzangen für Ampullen
Elektronische Hand-Crimpgeräte und -Decrimpgeräte
Zubehörsockel für Crimpstation (Grundplatte und Stange)
SureSTART™ Well-Platten, Matten, Dichtungsbänder, Handapplikatoren
WebSeal™ Well-Platten: Kunststoff, unbeschichtet, unsteril, chromatographiegetestet
WebSeal™ Matten und Klebebänder, unsteril mit Handapplikatoren