klinische Arbeitsabläufe
Innovative, zuverlässige und einfach anwendbare Lösungen von Thermo Scientific™, mit denen Sie die anspruchsvollen Anforderungen jeder Phase Ihrer klinischen Analyse erfüllen können. Von der Probenvorbereitung bis zur Probensicherheit und Probenauftrennung – wir bieten eine umfassende Palette an Chromatographie-Verbrauchsmaterialien für Ihren klinischen Arbeitsablauf.
Product Selection
HyperSep Retain Produkte
Reproduzierbare und saubere Probenextraktionen. Vielseitige Polymermaterialen für die Retention polarer, nicht-polarer, basischer und saurer Arzneimittel.
AVCS-Verschlüsse und SureStop Fläschchen
Beseitigen Sie Subjektivität im Erreichen einer optimalen Kompression beim Abdichten eines Fläschchens. Verbessern Sie die Analyseergebnisse, und reduzieren Sie die Fehlerrate bei Analysen wegen Lösemittelverdampfung in schlecht verschlossenen Fläschchen.
SOLA Produkte (Kartuschen und Platten)
Die Thermo Scientific™ SOLA™ Produkte bieten überragende Leistungsdaten für die Bioanalyse im Vergleich zu herkömmlicher SPE durch innovatives Design ohne Fritten...
Accucore HPLC- und UHPLC-Säulen
Festkernpartikel ermöglichen sehr schnelle, hochauflösende Trennungen mit einem beträchtlich geringeren Rückdruck als dem bei UHPLC.
WebSeal
A comprehensive range of well plate solutions enabling high sample integrity for high density sample handling in chromatography.