Accucore HPLC- und UHPLC-Säulen
Festkernpartikel ermöglichen sehr schnelle, hochauflösende Trennungen mit einem beträchtlich geringeren Rückdruck als dem bei UHPLC.
Ultimate core performance
- Die Thermo Scientific Accucore HPLC- und UHPLC-Säulen sind eine Produktfamilie mit sehr schnellen, hochauflösenden Säulen auf Grundlage der Core Enhanced Technology
Die nächste Generation der Accucore Vanquish UHPLC-Säulen
- Kombiniert die Vorteile von Festkernmaterial mit der verbesserten Chromatographie-Effizienz von Partikeln unter 2 μm
Genaue Kontrolle der Partikeldurchmesser
- Ein verbesserter Auswahlprozess sichert minimale Partikelgrößenunterschiede und liefert so hocheffiziente Säulen