Spleißen von Microbore-Schläuchen
Einige spezielle Autoanalyseverfahren erfordern Schläuche mit einem Innendurchmesser von weniger als 0,51 mm. Bestellen Sie in diesen Fällen die Tygon® Schläuche mit Luer-Lock-Verschraubungen (Serie 95611) oder stellen Sie die Verbindungen über die Spleißmethode her.
- Verbinden Sie ein Ende eines farbcodierten Schlauchs (A) mit einem Ende eines Verlängerungsschlauchs (B). (Beide Schläuche sollten den gleichen ID und OD haben).
- Legen Sie ein 1" bis 2" großes Stück eines größeren Schlauches (C) mittig über die Enden der beiden zu verbindenden Stücke (A und B). Das kurze Rohrstück sollte aus ähnlichem Material sein und einen ID haben, der ungefähr dem OD des zu verbindenden Rohres entspricht.
- Während das kurze Stück (C) über der Verbindung zentriert ist, tragen Sie Lösungsmittel oder Dichtungsmasse auf die Außenseite des Schlauchs (B) auf und schieben Schlauch (C) auf (B). Wiederholen Sie den Vorgang für Schlauch (A), um die Schläuche dauerhaft zu verbinden. Wenn Sie die Schläuche später austauschen müssen, tragen Sie das Lösungsmittel oder die Dichtungsmasse nur auf die Schläuche (B) und (C) auf. Verwenden Sie zum Verbinden von Tygon® oder Viton® Schläuchen ein ketonartiges Lösungsmittel, für Silikonschläuche einen RTV-Klebstoff und für PharMed® BPT-Schläuche ein Tetrahydrofuran.