Vorteile des Masterflex® Gravimetric Filling System
Das Masterflex Gravimetric Filling System ist ein neues System, das aus einer Masterflex Peristaltikpumpe in Kombination mit einem gravimetrischen Dispenser der A&D Apollo Serie besteht. Sie können aus 7 Waagenbündeln wählen. Die Waage und die Pumpe sind durch eine einzigartige A&D-Steuerung verbunden, die ein sofortiges Steuerungsfeedback ermöglicht, um die Genauigkeit des Befüllens zu gewährleisten. Die gesamte Flüssigkeitsbewegung findet dabei innerhalb der Masterflex Pumpenschläuche statt. Das gravimetrische System kann viele Probleme und Herausforderungen lösen.
Designen Sie Ihr Masterflex Gravimetric Filling System
Das Masterflex Gravimetric Filling System ist ein neues System, das aus einer Masterflex Schlauchpumpe in Kombination mit einer Waage der A&D Apollo Serie besteht.
Wählen Sie einen Schlauch für den Antriebspumpenkopf
Die Masterflex Pumpe befindet sich in den Masterflex Pumpenschläuchen und die gesamte Flüssigkeitsbewegung findet innerhalb der Schläuche statt. Wählen Sie aus der untenstehenden Liste kompatibler Antriebe und kompletter Pumpensysteme und fügen Sie anschließend einen Pumpenkopf und einen Schlauch hinzu, der zu Ihrer Anwendung passt.
- Masterflex L/S Standard Digital-Antriebe
- Masterflex L/S Standard digitales Pumpensystem
- Masterflex L/S Digital-Antriebe mit Netzwerkkompatibilität
- Masterflex L/S digitale Pumpensysteme mit Netzwerkkompatibilität
- Masterflex L/S Cloud-fähige digitale Antriebe mit MasterflexLive™
- Masterflex L/S digitale modulare Dispenser-Antriebe
- Masterflex I/P digitale modulare Antriebe mit Remote-Eingang/Ausgang
- Ismatec Reglo digitale Mehrkanal-Pumpen
- Ismatec Reglo digitale Miniflex-Pumpen
A&D Kit mit gravimetrischem Dispenser
Wählen Sie ein Waagen-Kit basierend auf der Kapazität und Ablesbarkeit für Ihre Anwendung. Alle verfügen über eine Durchflussanzeige (Flow Rate Display, FRD), um Dosier- und Abfüllanwendungen zu unterstützen. Alle Pakete enthalten eine Apollo Waage der Serie GX-A sowie einen Fußschalter, eine Pumpenschnittstellenkarte und ein 25-poliges Remote-I/O-Kabel zum Anschluss der Waage an den Pumpenantrieb.
- Kit mit gravimetrischem Dispenser
Das gravimetrische Abfüllsystem bietet drei wichtige Vorteile:
1. Es löst die üblichen Probleme der Verschwendung
Dieses System bietet Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Jeder Tropfen wird berücksichtigt und der Behälter wird nie überfüllt – es wird kein wertvolles Produkt verschwendet. Die Waage steuert die Peristaltikpumpe und verfügt über drei Modi während des Füllvorgangs, um sicherzustellen, dass ein Überlaufen des Produkts verhindert wird. Da die Masterflex Pumpe Flüssigkeit mit verschiedenen Geschwindigkeiten fördern kann, wird die Waage zum Master.
2. Keine Gesundheits- und Sicherheitsprobleme mehr beim Ausgießen
Das manuelle Ausgießen birgt nicht nur das Risiko eines Verschüttens des Produkts, sondern auch der Beschädigung der Waage. Das Einschließen der Flüssigkeit in den Schläuchen eliminiert dieses Risiko und stellt somit einen wichtigen Vorteil des halbautomatische Systems dar. Ein weiterer Vorteil dieser Eigenschaft besteht darin, dass das manuelle Eingreifen, Heben und Ausgießen entfällt, wodurch Gesundheits- und Sicherheitsprobleme bei der Verwendung eines halbautomatischen Systems beseitigt werden. Außerdem müssen Sie nicht mehr während des gesamten Prozesses neben dem Gerät stehen, da das gravimetrische System selbststeuernd ist. Eine manuelle Handhabung wird vermieden und die Flüssigkeiten werden sicher in den Schläuchen transportiert.
3. Effizienz und Genauigkeit werden verbessert
Die Genauigkeit des Befüllens mit gravimetrischen Dispensern übertrifft Peristaltikpumpen und reduziert die Notwendigkeit der Schlauchkalibrierung. Neben der Genauigkeit wird auch die Effizienz verbessert, indem der Behälterdurchsatz im System im Vergleich zu manuellen Methoden optimiert wird.
Das Masterflex Gravimetric System bietet:
- einen halbautomatischen Prozess
- weniger Abfall, geringere Kosten für die Reinigung und das Produkt
- Verbesserung der Prozesseffizienz
- Erreichen der Produktionsziele
- Upscaling und Skalierbarkeit
Die Masterflex Peristaltikpumpe kann je nach Größe des Pumpenkopfes viele verschiedene Schlauchgrößen aufnehmen, sodass die Behälter mit höheren Durchflussraten schneller befüllt werden können. Die Pumpe kann auch dazu verwendet werden, die Produktion zu erhöhen, indem die Motorleistung der Pumpe mit den von Masterflex erhältlichen größeren Pumpen erhöht wird. Die Kapazität der Waage, die Auswahl der Masterflex Antriebe und die Schlauchoptionen bieten viel Spielraum für individuelle Anpassungen, um die erforderlichen Füllmengen zu erreichen und die chemische Verträglichkeit mit den meisten Flüssigkeiten zu gewährleisten.