Einsatz von Masterflex® L/S® und I/P® Prozesspumpen in Reinraumanwendungen der ISO-Klasse 5 (Klasse 100)
Übersicht
Da Produktionsprozesse in einer Vielzahl von Branchen immer strengeren behördlichen Auflagen unterliegen, die die Prozesse und Endprodukte vor Verunreinigungen durch Fremdstoffe schützen sollen, setzen Unternehmen auf der ganzen Welt auf Reinraumtechnologie, um die Herstellung ihrer Produkte zu erleichtern. In Reinräumen werden Größe und Anzahl der in der Luft befindlichen Partikel streng kontrolliert. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass das Personal und die Geräte, die in die Reinraumumgebung integriert sind, die Partikelbelastung innerhalb des Raums nicht wesentlich erhöhen. Für erfolgreiche Reinraumanwendungen ist es unerlässlich, dass alle im Reinraum verwendeten Geräte getestet und für die Verwendung in diesen Umgebungen zugelassen sind. Kürzlich wurden die Masterflex L/S und Masterflex I/P Prozesspumpen dieser Prüfung unterzogen und es wurde nachgewiesen, dass sie die Anforderungen für den Einsatz in einer Reinraumumgebung erfüllen oder übertreffen.
Zusammenfassung des Testverfahrens
Vor kurzem haben wir unsere Masterflex L/S und Masterflex I/P Prozesspumpen einer unabhängigen Prüfstelle (Acorn Industries, Inc., unter der Leitung von Dr. Philip R. Austin) vorgelegt, um die Pumpen für den Einsatz in Reinraumbedingungen der ISO-Klasse 5 (Klasse 100) zu zertifizieren. Um die Zertifizierung zu erhalten, musste jede Pumpe einen strengen Bewertungsprozess durchlaufen, der mehrere Testschritte umfasste.
Das Hauptaugenmerk der Tests lag auf der Bewertung jeder einzelnen Pumpe hinsichtlich ihrer Materialabscheidung. Nach der gründlichen Reinigung der Pumpen mit ultrareinem, spektrografischem Alkohol wurden zufällige Stellen auf den Außenflächen der Pumpen erneut mit spektrografischem Alkohol befeuchtet. Das Lösungsmittel wurde zusammen mit den gesammelten Partikeln mit einem Membranfilter von jeder Oberfläche entfernt. Insgesamt wurden zehn Sätze von Filtern in zwölf Abständen über einen Zeitraum von 100 Stunden gesammelt und anschließend auf ihre Partikelbelastung analysiert. Zusätzlich zu den Membranproben wurde ein kontinuierlicher, automatischer Luftpartikelzähler an verschiedenen Positionen relativ zum Pumpenkopf eingesetzt. Während der 100-stündigen Testphase wurden die Daten des Partikelzählers alle zehn Stunden überprüft und zurückgesetzt. Die Ergebnisse für beide Pumpen zeigten keine Emissionen der Basismaterialien von den Pumpenoberflächen.
Schlussfolgerung der Studie
Die Masterflex L/S und I/P Prozesspumpen, die zur Bewertung vorgelegt wurden, konnten erfolgreich als „Acceptable for Use“ unter Reinraumbedingungen der Klasse 100 gemäß Federal Standard 209E sowie unter Reinraumbedingungen der Klasse 5 gemäß ISO 14644-1 zertifiziert werden. Der leitende Prüfer, Dr. Philip R. Austin, der den weltweit verwendeten Standard für Reinraumumgebungen verfasst hat, äußerte sich wie folgt:
  • Um die im Testlabor erzielten Ergebnisse zu erzielen, ist es unerlässlich, dass die Pumpen vor dem Einsatz unter Reinraumbedingungen gründlich mit ultrareinem, spektrografischem Alkohol gewaschen werden, so wie es auch im Testprozess verwendet wurde.
  • Da es sich bei beiden getesteten Pumpensystemen um Peristaltikpumpen handelte, ist es zwingend erforderlich, dass nicht nur die Hardware wie oben beschrieben gewaschen und vorbereitet wird, sondern auch die Schläuche einem Reinigungsprozess unterzogen werden, um die Einhaltung der Anforderungen an die Reinraumumgebung sicherzustellen. Das empfohlene Verfahren zur Reinigung der Schläuche lautet wie folgt:
    1. Weichen Sie die Schläuche zwei Stunden lang in einem nicht-ionischen Reinigungsmittel/Tensid ein. Dadurch wird die Oberflächenspannung aller Partikel gebrochen, die möglicherweise an der Oberfläche der Schläuche haften.
    2. Spülen Sie das Reinigungsmittel/Tensid gründlich mit 10 MOhm entionisiertem Wasser ab, um alle überschüssigen Partikel von den Schlauchoberflächen zu entfernen, bevor Sie sie verwenden.
Wenn diese Reinigungs- und Vorbereitungsschritte befolgt werden, können sowohl die Masterflex L/S als auch die Masterflex I/P Prozesspumpen zusammen mit korrekt vorbereiteten Schläuchen sicher unter Reinraumbedingungen der ISO-Klasse 5 (Klasse 100) eingesetzt werden.
Für weitere Informationen über die Masterflex L/S und I/P Prozesspumpen und für Unterstützung bei der Auswahl der am besten geeigneten Schläuche für eine Anwendung, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertreter.