Masterflex L/S Schlauchoptionen
Erzielen Sie Spitzenleistungen mit Ihren Masterflex L/S Pumpenköpfen, wenn Sie präzisionsgepresste Schläuche verwenden. Die Schläuche werden mit engen Toleranzen gefertigt, die perfekt auf unsere L/S Pumpenköpfe abgestimmt sind. Wählen Sie zwischen Präzisionschläuchen und Hochleistungs-Präzisionsschläuchen. Hochleistungs-Präzisionsschläuche haben eine dickere Wand, die die Druckerzeugung, die Saughöhe, die Fähigkeit zum Pumpen viskoser Flüssigkeiten und die Lebensdauer der Schläuche verbessert. Wählen Sie aus über einem Dutzend verschiedener Formulierungen.
  • BioPharm Plus Silicone (platingehärtet)
  • BioPharm Silicone (platingehärtet)
  • Chem-Durance® Bio
  • C-Flex®
  • C-Flex® ULTRA
  • GORE® STA-PURE® Series PCS
  • GORE® STA-PURE® Series PFL
  • Norprene® (A 60 G)
  • Norprene Food (A 60 F)
  • PharMed®
  • PharmaPure®
  • Puri-Flex
  • Silicone (platingehärtet)
  • Silicone (peroxidgehärtet)
  • Tygon Chemical
  • Tygon Food
  • Tygon Fuel and Lubricant
  • Tygon Lab
  • Tygon® E-LFL
  • Viton®
Spezifikationen für Präzisionsschläuche
Schlauchgröße L/S 13 L/S 14 L/S 16 L/S 25 L/S 17 L/S 18
Innendurchmesser* in. (mm) 0,03 (0,8) 0,06 (1,6) 0,12 (3,1) 0,19 (4,8) 0,25 (6,4) 0,31 (7,9)
Größe des Schlauchanschlusses* in. (mm) 1/16 (1,6) 1/16 (1,6) 1/8 (3,2) 3/16 (4,8) 1/4 (6,4) 3/8 (9,5)
Durchflussbereich von 6 bis 600 U/min Antrieb mL/min 0,36 bis 36 1,3 bis 130 4,8 bis 480 10 bis 1000 17 bis 1700 23 bis 2300
Maximaler Druck, kontinuierlich** 25 psig (1,7 bar) 20 psig
(1,4 bar)
15 psig
(1,0 bar)
10 psig
(0,7 bar)
Maximaler Druck, intermittierend** 40 psig (2,7 bar) 35 psig
(2,4 bar)
20 psig
(1,4 bar)
15 psig
(1,0 bar)
Maximales Vakuum** 26" Hg (660 mm Hg) 20" Hg (510 mm Hg)
Saughöhe 29 ft HCO2-ÄquivalenteO (8,8 m HCO2-ÄquivalenteO) 22 ft HCO2-ÄquivalenteO (6,7 m HCO2-ÄquivalenteO)
Spezifikationen für Hochleistungs-Präzisionsschläuche
Schlauchgröße L/S 15 L/S 24 L/S 35 L/S 36
Innendurchmesser* in. (mm) 0,19 (4,8) 0,25 (6,4) 0,31 (7,9) 0,38 (9,7)
Größe des Schlauchanschlusses* in. (mm) 3/16 (4,8) 1/4 (6,4) 3/8 (9,5) 3/8 (9,5)
Durchflussbereich von 6 bis 600 U/min Antrieb
mL/min Die Werte in ( ) wurden mit dem Hochleistungs-Pumpenkopf erzielt.
10 bis 1000
(11 bis 1100)
17 bis 1700
(18 bis 1800)
23 bis 2300
(26 bis 2600)
29 bis 2900
(34 bis 3400)
Maximaler Druck, kontinuierlich** 25 psig (1,7 bar) 20 psig
(1,4 bar)
15 psig
(1,0 bar)
Maximaler Druck, intermittierend** 40 psig (2,7 bar) 35 psig
(2,4 bar)
20 psig
(1,4 bar)
Maximales Vakuum** 26" Hg (660 mm Hg) 24" Hg
(610 mm Hg)
Saughöhe 29 ft HCO2-ÄquivalenteO (8,8 m HCO2-ÄquivalenteO) 27 ft HCO2-ÄquivalenteO
(8,3 m HCO2-ÄquivalenteO)
* Nenngröße.
** Die tatsächliche Leistung variiert je nach Formulierung der Schläuche.