Tangentialflussfiltration
In der Biochemie, Immunologie und Mikrobiologie ist die Trennung und Aufreinigung von biologischem Material von entscheidender Bedeutung.
Aus diesem Grund haben Laborexperten die Tangentialflussfiltration entwickelt, die Folgendes leistet:
  • Entfernen von Zellen aus Zellkulturbrühen
  • Diafiltration
  • Fraktionierung
  • Konzentration
Was ist die Tangentialflussfiltration?
Die Tangentialflussfiltration (TFF) ist eine effiziente und kostengünstige Methode zur Entfernung von Verunreinigungen aus großvolumigen Proben. Dabei wird ein Filter verwendet, um verunreinigte Partikel zu trennen oder zu isolieren. Anders als bei der Dead-End-Filtration wird die Flüssigkeit bei der TFF über den Filter zirkuliert, anstatt durch ihn hindurchgepresst zu werden, wodurch ein Druckunterschied entsteht, der verhindert, dass sich Verunreinigungen mit den aufgereinigten Proben vermischen.
Die Proben fließen parallel zu einem Filter und können wiederholt durch ein Reservoir recycelt werden. Zu den Arten von TFF gehören:
  • Mikrofiltration
  • Nanofiltration
  • Ultrafiltration
Vorteile der Tangentialflussfiltration
Ein Tangentialflussfiltrationssystem bietet viele Vorteile, darunter:
  • Einfache Anwendung: Die Pumpe, das Messgerät und die Schläuche sind einfach einzurichten. Zusammen mit der Probe im Reservoir ist das System voll funktionsfähig.
  • Schnelligkeit der Ergebnisse: Die TFF arbeitet kontinuierlich, nicht in Chargen, und trennt und reinigt Biomoleküle schnell
  • Möglichkeit zum Multitasking: Labormitarbeiter können Proben mit demselben Filtrationssystem konzentrieren und diafiltrieren
  • Flexibilität: TFF-Einheiten können Proben mit einer Größe von 10 mL bis zu mehreren tausend Litern verarbeiten
Wann wird ein Tangentialflussfiltrationssystem verwendet?
Die TFF eignet sich am besten für groß angelegte Trenn- und Filtrationsprozesse wie z. B.:
  • Proteinisolierung aus Kulturüberständen
  • Gewinnung und Aufreinigung von Antikörpern, Plasmid-DNA oder rekombinanten Proteinen
  • Extraktion von Endotoxinen aus Puffern, Wasser und Medienlösungen
  • Klärung von Fermentationsbrühen
  • Zellernte
  • Vorbereiten von Chromatographie-Proben
  • Fraktionierung verdünnter Proteingemische
  • Konzentrieren und Entsalzen von Proteinen und Peptiden
  • Die TFF kann eine große Oberfläche verarbeiten und größere Volumina filtern, ohne zu verstopfen
Masterflex Peristaltic Pump System for TFF
TFF in Aktion
TFF bei der Erforschung von Viren.
  • Die TFF-Einrichtung mit einem System aus Masterflex Peristaltikpumpen lieferte Ergebnisse mit einer höheren Konzentration von Viren, die vom Tangentialflussfilter erfasst wurden, als bei einem System mit weniger Filtrationskontrolle.
  • Fallstudie über die Viren, die den Darm einer Kuh besiedeln. Für diese Untersuchung richtete der Forscher ein System mit einer Masterflex® L/S® Schlauchpumpe und einem Pumpenkopf mit Silikonschlauch, Manometern und Anschlüssen für die Montage der Messgeräte in der Leitung sowie für den Anschluss an den Filter. Er ließ Proben aus einem Reservoir durch die Peristaltikpumpe und das Manometer in den Tangentialflussfilter laufen. Er verwendete zwei Filter in getrennten Prozessen: einen 0,2 µm Filter zur Entfernung von Bakterien und einen Filter < 100 kD zur Konzentration der Viren.
Die TFF wird von Winzern und Önologen – Weinherstellern und Weinwissenschaftlern – eingesetzt, um:
  • reinere Weine zu produzieren
  • Zellmaterial herauszufiltern
  • die Kosten für die Abfüllung von Endfiltern zu senken
Die TFF hat auch in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie Einzug gehalten, wo die kontinuierliche Reinigung den Innovationsprozess beschleunigt.
Empfohlene TFF-Geräte
Masterflex® empfiehlt die folgenden TFF-Geräte:
  • Masterflex® digitale Prozessantriebe und Pumpenköpfe für Peristaltikpumpen, die alle Anforderungen erfüllen und die Probenintegrität aufrechterhalten. Wählen Sie Zweikanal-Pumpenköpfe, damit beide Filter gleichzeitig laufen können.
  • Masterflex® Silikonschläuche
  • Tangentialflussfilter
  • Druckmessgeräte
  • Armaturen zur Montage von Messgeräten und zum Anschluss des Filters
Was auch immer Ihre Filtrationsanforderungen sind, Masterflex® bietet Ihnen die neuesten und hochwertigsten Lösungen, die stets gemäß Ihren Anforderungen skaliert werden können.